Push-in caps for tubes
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Informazioni su questo articolo
LDPE, translucent.
Caps with rim for sealing test tubes, flasks and bottles.
23 varianti
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
Caps with rim for sealing test tubes, flasks and bottles.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- MaterialeColoreDisponibilitàPrice
- SEMA1435Caps, Ø 3 mm
- SEMA1437Caps, Ø×H; 4×6 mm
- SEMA1439Caps, Ø×H; 5×6,5 mm
- SEMA1440Caps, Ø×H; 5,5×6,5 mm
- SEMA1442Caps, Ø 6,5 mm
- SEMA1443Caps, Ø×H; 7×7,5 mm
- SEMA1445Caps, Ø×H; 8×7,5 mm
- SEMA1449Caps, Ø×H; 10×7,5 mm
- 215-0236Caps, Ø×H; 11×8 mm
- SEMA7701Caps, Ø×H; 12,5×7,5 mm
- SEMA1455Caps, Ø×H; 13×8,5 mm
- SEMA1456Caps, Ø×H; 13,5×8,5 mm
- 215-0218Caps, Ø×H; 14,5×9 mm
- SEMA1459Caps, Ø×H; 15×9 mm
- SEMA1463Caps, Ø×H; 17×8,5 mm
- SEMA1464Caps, Ø×H; 17,5×9 mm
- SEMA1467Caps, Ø 19 mm
- 215-0216Caps, Ø 29 mm
- SEMA7702Caps, Ø 22 mm
- SEMA7706Caps, Ø×H; 25×10,5 mm
- SEMA1481Caps, Ø×H; 26×13 mm
- SEMA1488Caps, Ø×H; 29,5×12 mm
- 215-0217Caps, Ø 46 mm