VWR® Q Path®, Cytofunnel
Katalognr. 720-1999
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Descrizione:Citocuvetta Q Path®, 100 - 800 µl
- Conf:600
Specifications
About this item
La camera di centrifugazione Q Path Cytocuvette®, in plastica e monouso, è adatta per utilizzi con tutte le citocentrifughe. Il dispositivo presenta 2 imbuti con 2 aperture per concentrare le cellule su un vetrino e un filtro integrato ad alto potere assorbente. Richiede un apposito supporto per centrifuga.
- Semplice e pratico
- Rischi di contaminazioni incrociate ridotti
- Ideale per citocentrifugazioni di campioni biologici non ginecologici