LED ring light
VisiLED ring light, S 80-55 BF, WD: 45 - 95 mm, D: 66 mm
Codice catalogo ZEIS4170959255000
Nome del fornitore: ZEISS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:VisiLED ring light, S 80-55 BF, WD: 45 - 95 mm, D: 66 mm
- Seq:400