Orders LinkContactUsLinkComponent
Immersion flow cups, 'Ford'
Viscosity cup, "Ford", 70 - 370 cSt, 4,1 mm
Codice catalogo SIMEVF2087
Nome del fornitore:   Industrial Physics
Immersion flow cups, 'Ford'
Codice catalogo SIMEVF2087
Nome del fornitore:  Industrial Physics
Immersion flow cups, 'Ford'
Immersion flow cups, 'Ford'
Viscosity cup, "Ford", 70 - 370 cSt, 4,1 mm
Price
SFr. 276.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Titanium anodised cup with a fixed stainless steel nozzle and handle.
 : ASTM D1200
 : Supplied with a hard plastic case.
Specifiche
  • Range di misura:
    70 - 370 cSt
  • Descrizione:
    Viscosity cup, "Ford"
  • Foro della tazza:
    4,1 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Digital stopwatch, 0,01 s
    Digital stopwatch, 0,01 s
    SIMEDI0076
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 37.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Ring stand fro flow cups
    Ring stand fro flow cups
    SIMEVF2062
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Viscosity convertor of flow time to viscosity
    Viscosity convertor of flow time to viscosity
    769-1151
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 110.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Temperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cups
    Temperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cups
    769-1131
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 722.00