Orders LinkContactUsLinkComponent
Aprons, PVC/polyester
verde, 1100×750 mm
Codice catalogo DELPTABLIVE
Nome del fornitore:   DELTA PLUS
Aprons, PVC/polyester
Codice catalogo DELPTABLIVE
Nome del fornitore:  DELTA PLUS
Aprons, PVC/polyester
Aprons, PVC/polyester
verde, 1100×750 mm
Price
SFr. 6.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These waterproof aprons are made of PVC coated polyester fabric.
  • Drawstring straps
  • Double-sided coating
Ideal for non hazardous applications in industries and hygiene environments.
Thickness: 0,35 mm
Specifiche
  • Colore:
    verde
  • L×L:
    1100×750 mm
  • Tessuto:
    PVC coated polyester
  • Cat. No.:
    DELPTABLIVE
  • Genere:
    Unisex
  • Sleeve or leg length:
    Short
  • Risk area:
    Rain (waterproof)
  • Spessore:
    0,35 mm
  • Applicazioni per abiti:
    Industrial