ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Discovery RP-AmideC16, Supelco®
HPLC columns, Discovery RP-AmideC16, Supelco®
Supplier:  Merck
Certificates
HPLC columns, Discovery RP-AmideC16, Supelco®
Supplier:  Merck
Specifications
  • Catalog No:
  • 505013-40
  • 505064-30
  • Carico di carbonio:
  • 11%
  • 11%
  • Con endcapping:
  • Range di pH:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Area superficiale:
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • Codice USP:
  • L60
  • L60