Orders LinkContactUsLinkComponent
Analytical funnels
Analytical funnels
10 mm, 80 mm
Codice catalogo DELT19150
Nome del fornitore:   DELTALAB
Analytical funnels
Codice catalogo DELT19150
Nome del fornitore:  DELTALAB
Analytical funnels
10 mm, 80 mm
Price
SFr. 189.00
Log in per disponibilità
1 * 20 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • With long stem and grooves
  • Rigidified by a thickened edge
  • Rapid flow due to a steep 60° angle
Designed for use with standard filter paper.
Specifiche
  • Ø esterno imbuto:
    80 mm
  • Ø esterno stelo:
    10 mm