ContactUsLinkComponent
Microcentrifuge tubes
Microcentrifuge tubes
Codice catalogo NEOL7-4590
Nome del fornitore:  NEOLAB
undefined
Microcentrifuge tubes
Codice catalogo NEOL7-4590
Nome del fornitore:  NEOLAB
Specifiche
  • Confezione:
    1000 pcs/pk
  • Tipo:
    with thread, without screw cap
  • Versione:
    non graduated, skirted, non sterile
  • Capacità:
    0,5 ml
  • Colore:
    ambra
  • Conf:
    1.000
Specifiche
Informazioni su questo articolo
PP, amber coloured.
  • Ungraduated
  • Amber coloured to protect light sensitive substances
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
With thread.
Ordering information: Screw caps must be ordered seperately.