Sample vials with screw caps
15,00 ml, 27×45 mm, trasparente, Yes, 16 mm
Codice catalogo NEOL2-1008
Nome del fornitore: NEOLAB
Vai a
Product Details & Documents
Vials made of borosilicate glass with screw cap for safe storage of small samples.
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Dimensione tappo:16 mm
- Ø×A:27×45 mm
- Capacità:15,00 ml
- Colore:trasparente