Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
Nome del fornitore:   NEOLAB
Cryoboxes
Nome del fornitore:  NEOLAB
Certificates
Cryoboxes
2 varianti
Product Details & Documents
Cryoboxes are made from PP and comes with an alphanumerically labelled grid for identifying contents.
  • Designed for use in deep freezers at temperature of –90 to +120 °C
  • Transparent overlapping turned-up lid
Informazioni per l'ordine: Assorted colour pack contains one of each colour blue, green, pink, yellow, transparent and orange.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Scomparti
    Per
    Colore
    Esterno L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 81 (9×9)
    Tubes up to 12,5 mm Ø
    giallo
    133×133×45 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 81 (9×9)
    Tubes up to 12,5 mm Ø
    verde
    133×133×45 mm