Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes for Vials
Storage Boxes for Vials
Nome del fornitore:   NEOLAB
Storage Boxes for Vials
Nome del fornitore:  NEOLAB
Certificates
Storage Boxes for Vials
Storage Boxes for Vials
3 varianti
Product Details & Documents
Storage boxes, made of PP, coloured, for HPLC vials, cryotubes or 1,5 and 2,0 ml microcentrifuge tubes with the height of 46 mm and up to 12 mm diameter.
  • Stackable
  • Transparent, tight sealing and hinged lid
  • Also usable as cryobox
  • Autoclavable
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Scomparti
    Colore
    Esterno L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 10×10
    verde
    140×153×55 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 11.20
    SFr. 11.20
    1 * 1 ST
       SFr. 11.20
  • 10×10
    blu
    140×153×55 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 11.20
    SFr. 11.20
    1 * 1 ST
       SFr. 11.20
  • 10×10
    arancione
    140×153×55 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 11.20
    SFr. 11.20
    1 * 1 ST
       SFr. 11.20