Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes with thread
Test tubes with thread
22 ml, 160 mm, 16 mm, 0,95 mm
Codice catalogo MARI3704679
Nome del fornitore:   MARIENFELD
Test tubes with thread
Codice catalogo MARI3704679
Nome del fornitore:  MARIENFELD
Test tubes with thread
22 ml, 160 mm, 16 mm, 0,95 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 299 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • Good chemical and physical properties
  • Without screw cap
Culture medium tubes with thread for aluminium screw caps are suitable for transporting and growing of cultures.
Informazioni per l'ordine: Screw caps must be ordered seperately.
Specifiche
  • Ø est:
    16 mm
  • Spessore parete:
    0,95 mm
  • Capacità:
    22 ml
  • Lunghezza:
    160 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Screw cap for test tubes, aluminium, with rubber seal
    Screw cap for test tubes, aluminium, with rubber seal
    MARI6601029
    Log in per disponibilità
    1 * 1.008 ST