Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometer for milk
Hydrometer for milk
Hydrometer for milk, 1,000 − 1,040 g/ml, 0,001 g/ml, 165 mm
Codice catalogo ALLA2200FG100/20QP
Nome del fornitore:   Alla France
Hydrometer for milk
Codice catalogo ALLA2200FG100/20QP
Nome del fornitore:  Alla France
Hydrometer for milk
Hydrometer for milk
Hydrometer for milk, 1,000 − 1,040 g/ml, 0,001 g/ml, 165 mm
Price
SFr. 176.00
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Hydrometer for milk
  • Lunghezza:
    165 mm
  • Divisione:
    0,001 g/ml
  • Range di misura:
    1,000 − 1,040 g/ml