Orders LinkContactUsLinkComponent
Deep freeze boxes, Rotilabo®
Deep freeze boxes, Rotilabo®
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Deep freeze boxes, Rotilabo®
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Deep freeze boxes, Rotilabo®
6 varianti
Product Details & Documents
HDPE box with LDPE lid.
  • Suitable for foodstuffs
  • Stackable
  • With notched lid
  • Rectangular and slightly conical
  • Temperature stable from −40 to +95 °C
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Colore
    Dimensioni
    Disponibilità
    Price
  • 500 ml
    naturale
    103×103×64 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 13.70
    SFr. 13.70
    1 * 5 ST
       SFr. 13.70
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 1000 ml
    naturale
    208×103×64 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 22.40
    SFr. 22.40
    1 * 5 ST
       SFr. 22.40
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 1500 ml
    naturale
    208×103×94 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 28.90
    SFr. 28.90
    1 * 5 ST
       SFr. 28.90
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 2000 ml
    naturale
    255×103×94 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 33.80
    SFr. 33.80
    1 * 5 ST
       SFr. 33.80
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 2000 ml
    naturale
    208×208×64 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 38.20
    SFr. 38.20
    1 * 5 ST
       SFr. 38.20
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 3300 ml
    naturale
    208×208×94 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 41.10
    SFr. 41.10
    1 * 5 ST
       SFr. 41.10
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource