Bottles, wide neck, PE, rectangular, with screw cap
500 ml, 39 mm, 77×77×130 mm, blu
Codice catalogo DELT292820G
Nome del fornitore: DELTALAB
Bottles, wide neck, PE, rectangular, with screw cap
Codice catalogo DELT292820G
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
PE, translucent, with red screw cap.
- Good chemical resistance
- Godd temperature resistance
- Graduated
Specifiche
- Capacità:500 ml
- L×P×A:77×77×130 mm
- Colore tappo:blu
- Ø collo:39 mm