Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting forceps, Aesculap®
Nome del fornitore:   Aesculap
Dissecting forceps, Aesculap®
Nome del fornitore:  Aesculap
Certificates
Dissecting forceps, Aesculap®
16 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Baby-Overholt, curved
    135 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    AESCBJ009R
  • Baby-Adson, curved
    140 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    AESCBJ013R
  • Baby-Adson, curved
    180 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    AESCBJ014R
  • Micro-Adson, curved
    140 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    AESCBJ008R
  • Overholt-Mixter, curved
    205 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    AESCBJ019R
  • Wikström, curved
    205 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    AESCBJ051R
  • Lahey, curved
    225 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    AESCBJ060R
  • Lahey, curved
    230 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    AESCBJ068R
  • Semb, curved
    240 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    AESCFB961R
  • Finochietto, curved, with eye
    245 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    AESCBJ052R
  • Kantrowitz, curved
    200 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    AESCBJ057R
  • Kantrowitz, curved
    240 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    AESCBJ058R
  • Kantrowitz, curved
    275 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    AESCBJ059R
  • Lawrence, curved
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    AESCBJ070R
  • Zenker, curved
    290 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    AESCBJ048R
  • Zenker, curved
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    AESCBJ047R