Microcentrifuge tubes
Codice catalogo DELT200400P
Nome del fornitore: DELTALAB
Specifiche
- Tipo:with attached lid, Eppendorf type
- Versione:graduated, conical bottom, non sterile
- Capacità:1,5 ml
- Conf:6.000
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Manufactured in polypropylene.
- Autoclavable
- Easy opening and closing
- Graduated tube
- It features a frosted area for writing
- Flat cap
- Will withstand centrifugation up to: 12500×g