Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® PaediScope®
Micro scissors for intraventricular neuroendoscopy, flexible, 250 mm
Katalognr. AESCFF373R
Anbieter: Aesculap
Direkt zu
Product Details & Documents
Flexible micro scissors for advanced intraventricular Neuroendoscopy.
Ø = 1 mm
Technische Daten
- Tipo:Micro scissors for intraventricular neuroendoscopy, flexible
- Lunghezza:250 mm
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..