Cell counter cups, Coulter®
Codice catalogo DELT200103
Nome del fornitore: DELTALAB
Specifiche
- Capacità:20 ml
- Descrizione:Cell counter cups and lid, Ø: 30 mm, chamber depth: 56 mm
- Seq:02
- Conf:1.000
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Single use PS cups suitable for cell counting.