Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipettes, extra long
Nome del fornitore:   DELTALAB
Pasteur pipettes, extra long
Nome del fornitore:  DELTALAB
Certificates
Pasteur pipettes, extra long
2 varianti
Product Details & Documents
Extra long pipettes made of transparent PE.
  • Model with 216 mm length is graduated each ml up to 5 ml
  • Volumetric tolerance: ±10%
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Gocce per ml
    Volume di aspirazione
    Ø stelo
    Lunghezza
    Graduazione della scala
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • DELT200050
    Pasteur pipette, graduated
    Pasteur pipette, graduated
    5 ml
    18
    3,5 ml
    - mm
    216 mm
    1/2/3/4/5 ml
    10×250
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - SFr. 608.00
    SFr. 608.00
    1 * 2.500 ST
       SFr. 608.00
  • Pasteur pipette
    6 ml
    25
    2,3 ml
    5 mm
    225 mm
    - ml
    10×400
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 4.000 ST
    1 * 4.000 ST - SFr. 960.00
    SFr. 960.00
    1 * 4.000 ST
       SFr. 960.00