Orders LinkContactUsLinkComponent
Scintillation vials
Scintillation vials
Nome del fornitore:   DELTALAB
Scintillation vials
Nome del fornitore:  DELTALAB
Certificates
Scintillation vials
2 varianti
Product Details & Documents
Single use vials made of high density polyethylene to minimise solvent losses.
  • Screw cap ensures leakproof handling
  • Compatible with most liquid scintillation counters
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø×A
    Tappo incluso
    Tipologia tappo
    Disponibilità
    Price
  • 4,00 ml
    13,71×53,15 mm
    No
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.000 ST
    1 * 2.000 ST - SFr. 435.00
    SFr. 435.00
    1 * 2.000 ST
       SFr. 435.00
  • 20,00 ml
    26,5×58,5 mm
    Yes
    Screw cap
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 456.00
    SFr. 456.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 456.00