Orders LinkContactUsLinkComponent
Trays, large deep
Trays, large deep
Nome del fornitore:   DELTALAB
Trays, large deep
Nome del fornitore:  DELTALAB
Certificates
Trays, large deep
2 varianti
Product Details & Documents
Trays made of natural HDPE.
  • Stackable
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
With ergonomically designed handles.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Capacità
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • bianco
    50 l
    550×430×310 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 80.50
    SFr. 80.50
    1 * 1 ST
       SFr. 80.50
  • bianco
    65 l
    630×440×340 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 124.00
    SFr. 124.00
    1 * 1 ST
       SFr. 124.00