Orders LinkContactUsLinkComponent
Macro cuvette
Macro cuvette
Macro, 340 – 900 nm, 45 mm, 4 ml, PS
Codice catalogo 634-8211
Nome del fornitore:   Greiner Bio-One
Macro cuvette
Codice catalogo 634-8211
Nome del fornitore:  Greiner Bio-One
Macro cuvette
Macro, 340 – 900 nm, 45 mm, 4 ml, PS
Price
SFr. 119.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Designed for enzymatic determinations, since the very thin walls enable rapid and uniform tempering.
  • Manufactured from crystal clear polystyrene
  • Characterised by minimal light scatter
  • High transmission
Specifiche
  • Tipo:
    Macro
  • Volume:
    4 ml
  • Materiale finestra:
    PS
  • Altezza:
    45 mm
  • Range di misura:
    340 – 900 nm