Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
Nome del fornitore:   SEMADENI
Jars, with screw cap
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
3 varianti
Product Details & Documents
Transparent.
  • With white screw cap
  • Cap seals the inner seal
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø est
    Ø interno collo
    Altezza
    Disponibilità
    Price
  • 250 ml
    93 mm
    77 mm
    60 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.90
    SFr. 3.90
    1 * 1 ST
       SFr. 3.90
  • 500 ml
    93 mm
    77 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4.80
    SFr. 4.80
    1 * 1 ST
       SFr. 4.80
  • 1000 ml
    93 mm
    77 mm
    175 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5.60
    SFr. 5.60
    1 * 1 ST
       SFr. 5.60