Orders LinkContactUsLinkComponent
Semi-micro cuvette
Semi-micro cuvette
UV halfcuvettes, Semi-micro, 45 mm, 1,5 ml, 10 mm, PMMA
Codice catalogo SEMA12601
Nome del fornitore:   SEMADENI
Semi-micro cuvette
Codice catalogo SEMA12601
Nome del fornitore:  SEMADENI
Semi-micro cuvette
Semi-micro cuvette
UV halfcuvettes, Semi-micro, 45 mm, 1,5 ml, 10 mm, PMMA
Price
SFr. 430.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Cuvette for spectrophotometer with the lowest tolerances.
  • Round opening
  • Excellent transparency and optical properties
Especially suitable for photometric measurements in the UV range.
Confezione: Individually protected in Styrofoam boxes.
Specifiche
  • Cammino ottico:
    10 mm
  • Tipo:
    Semi-micro
  • Volume:
    1,5 ml
  • Materiale finestra:
    PMMA
  • Descrizione:
    UV halfcuvettes
  • Altezza:
    45 mm