Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, flat bottom with standard ground joint
Flasks, flat bottom with standard ground joint
Nome del fornitore:   NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Flasks, flat bottom with standard ground joint
Nome del fornitore:  NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Certificates
Flasks, flat bottom with standard ground joint
5 varianti
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3, amber.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Amber stained glass provides protection for materials sensitive to light.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Cono femmina
    Disponibilità
    Price
  • 50 ml
    24/29 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 44.60
    SFr. 44.60
    1 * 1 ST
       SFr. 44.60
  • 100 ml
    24/29 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 46.90
    SFr. 46.90
    1 * 1 ST
       SFr. 46.90
  • 250 ml
    24/29 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 72.20
    SFr. 72.20
    1 * 1 ST
       SFr. 72.20
  • 100 ml
    29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 46.90
    SFr. 46.90
    1 * 1 ST
       SFr. 46.90
  • 500 ml
    29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 121.00
    SFr. 121.00
    1 * 1 ST
       SFr. 121.00