Orders LinkContactUsLinkComponent
Elettrodi pH
Nome del fornitore:   KNICK
Elettrodi pH
Nome del fornitore:  KNICK
Certificates
Elettrodi pH
3 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Electrodes
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    pH
    Temperatura
    Materiale
    Elettrolita
    Diafr.
    Ø×L
    Connettore
    Per
    Disponibilità
    Price
  • 662-3531
    SE 103 N, elettrodo per pH
    SE 103 N, elettrodo per pH
    SE 103 N
    0...14
    −5...+100 °C
    Vetro
    3 mol/l KCl
    Ceramica
    12×170 mm
    DIN
    Uso in laboratorio, produzione industriale, sistemi di processazione
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 337.00
    SFr. 337.00
    1 * 1 ST
       SFr. 337.00
  • 662-3535
    SE 104 N, elettrodo perforante per pH, pH 2 - 13
    SE 104 N, elettrodo perforante per pH, pH 2 - 13
    SE 104 N
    2...13
    −5...+80 °C
    Plastica
    Polymer
    Hole junction
    12×99 mm
    DIN
    Sostanze semisolide
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 509.00
    SFr. 509.00
    1 * 1 ST
       SFr. 509.00
  • KNICSE106N
    SE 106 N, elettrodo combinato per pH/Pt1000
    SE 106 N, elettrodo combinato per pH/Pt1000
    SE 106 N
    0...14
    −5...+100 °C
    Vetro
    3 mol/l KCl
    Manicotto in vetro smerigliato
    12×170 mm
    DIN
    Campioni difficili e a bassa conducibilità, terreni di rivestimento
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 594.00
    SFr. 594.00
    1 * 1 ST
       SFr. 594.00
Electrodes
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Elettrolita
    Connettore
    Ø×L
    Diafr.
    Per
    pH
    Materiale
    Tipo
    Temperatura
    Disponibilità
    Price
  • pH sensor with integrated temperature detector
    Liquid, 3 mol/L KCl
    DIN coax connector and 4 mm spring connector
    12×110 mm
    Ceramic
    Precision measurements, chemical applications, aggressive media, quality control
    0...14
    Vetro
    SE 102 AN
    −5...+100 °C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.00