Orders LinkContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, Sharpflex Latex
Cut resistant gloves, Sharpflex Latex
Nome del fornitore:   HONEYWELL SAFETY
Cut resistant gloves, Sharpflex Latex
Nome del fornitore:  HONEYWELL SAFETY
Certificates
Cut resistant gloves, Sharpflex Latex
3 varianti
Product Details & Documents
These gloves knitted from composite and para-aramid yarn features a blue crinkled latex coating on the palm.
  • Knitting technique provides the glove with excellent fit and high dexterity
  • Para-aramid yarn protects against contact heat and cuts
  • Plated polyamide inside: Limit the contact of the skin with composite fibre
  • Latex coating provides better grip and light thermal protection (up to 250 °C)
Ideal for handling heavy parts with high cut risks in humid and slippery environments. The gloves also provide light thermal protection (up to 250 °C).
Certifications: EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • DALL2232525/7
  • DALL2232525/9
  • DALL2232525/10
  • Modello:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Materiale rivestimento interno:
  • Para-aramid
  • Para-aramid
  • Para-aramid
  • Finitura:
  • Crinkled coating on palm and fingertips
  • Crinkled coating on palm and fingertips
  • Crinkled coating on palm and fingertips
  • Tipo polsino:
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX)
  • EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX)
  • EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX)
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Dimensione del guanto
    Colore
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • 7
    giallo/blu
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - SFr. 17.50
    SFr. 17.50
    1 * 1 PAIRE
       SFr. 17.50
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2232525/7
    Modello
    Latex
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Materiale rivestimento interno
    Para-aramid
    Finitura
    Crinkled coating on palm and fingertips
    Tipo polsino
    Maglia elastica
    Norma EN
    EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX)
  • 9
    giallo/blu
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - SFr. 17.50
    SFr. 17.50
    1 * 1 PAIRE
       SFr. 17.50
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2232525/9
    Modello
    Latex
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Materiale rivestimento interno
    Para-aramid
    Finitura
    Crinkled coating on palm and fingertips
    Tipo polsino
    Maglia elastica
    Norma EN
    EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX)
  • 10
    giallo/blu
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE - SFr. 17.50
    SFr. 17.50
    1 * 1 PAIRE
       SFr. 17.50
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2232525/10
    Modello
    Latex
    Ambidestro/mano specifico
    mano specifico
    Monouso/riutilizzabile
    riutilizzabile
    Materiale rivestimento interno
    Para-aramid
    Finitura
    Crinkled coating on palm and fingertips
    Tipo polsino
    Maglia elastica
    Norma EN
    EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX)