ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, Sharpflex Nit
Cut resistant gloves, Sharpflex Nit
Nome del fornitore:  HONEYWELL SAFETY
Certificati
undefined
Cut resistant gloves, Sharpflex Nit
Nome del fornitore:  HONEYWELL SAFETY
Specifiche
  • Catalog No:
  • DALL2232524/10
  • DALL2232524/11
  • DALL2232524/7
  • DALL2232524/9
  • Modello:
  • Nit
  • Nit
  • Nit
  • Nit
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Materiale rivestimento interno:
  • Para-aramid
  • Para-aramid
  • Para-aramid
  • Para-aramid
  • Finitura:
  • Foam coating on palm and fingertips
  • Foam coating on palm and fingertips
  • Foam coating on palm and fingertips
  • Foam coating on palm and fingertips
  • Calibro:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Tipo polsino:
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX)