Lame per coltelli di sicurezza, N. 99
Catalog # 233-0139
Supplier: MARTOR ARGENTAX
Specifications
- Descrizione:Lama di ricambio trapezoidale, N. 99, bordo alto
- L×L:60,0×19 mm
- Materiale:Acciaio
- Spessore:0,63 mm
- Conf:10
Specifications
About this item
Lama trapezoidale per l'uso con coltelli di sicurezza.
- Deep-edged, two-sided ground edge
- Double bevelled ground edge
- Blade can be used twice
Montabili su:
SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO 625
SECUNORM MULTISET
SECUNORM PROFI25