Orders LinkContactUsLinkComponent
Test fluids for viscometers
Test fluids for viscometers
Nome del fornitore:   HAAKE
Test fluids for viscometers
Nome del fornitore:  HAAKE
Certificates
Test fluids for viscometers
10 varianti
Product Details & Documents
Test and certificated fluids for viscometery - mesurement temperature at 20 °C unless indicated.
Caution: * Measurement temperature 25 °C
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Viscosità
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • E7
    5
    100 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 199.00
    SFr. 199.00
    1 * 100 mL
       SFr. 199.00
  • E200
    120
    100 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 199.00
    SFr. 199.00
    1 * 100 mL
       SFr. 199.00
  • E2000
    1900
    100 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 199.00
    SFr. 199.00
    1 * 100 mL
       SFr. 199.00
  • E6000
    6000
    100 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 199.00
    SFr. 199.00
    1 * 100 mL
       SFr. 199.00
  • E15000
    15000
    100 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 193.00
    SFr. 193.00
    1 * 100 mL
       SFr. 193.00
  • S30000* (silicone oil)
    ~30000
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL
  • E40000
    40000
    100 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 193.00
    SFr. 193.00
    1 * 100 mL
       SFr. 193.00
  • E1300*
    ~1300
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 417.00
    SFr. 417.00
    1 * 500 mL
       SFr. 417.00
  • E33*
    ~33
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 417.00
    SFr. 417.00
    1 * 500 mL
       SFr. 417.00
  • E330*
    ~330
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 417.00
    SFr. 417.00
    1 * 500 mL
       SFr. 417.00