Falling ball viscometer
Falling ball viscometer, 0,5 − 10⁵ mPa.s (cP)
Codice catalogo 616-3282
Nome del fornitore: HAAKE
Vai a
Product Details & Documents
This falling ball viscometer provides an accurate way of measuring the viscosity, in transparent Newtonian liquids and gases.
Specially suited for the chemical (polymer solutions, solvents, inks), pharmaceutical (raw materials, glycerine), food (gelatin, sugar solutions) and mineral oil (oils, liquid hydrocarbons) industries.
Certifications: DIN 53015, ISO 12058
Informations de livraison: Supplied with six balls, instrument case, thermometer, cleaning tools, calibration sheet and instruction manual.
Specifiche
- Range di misura:0,5 − 10⁵ mPa.s (cP)
- Descrizione:Falling ball viscometer
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Digital stopwatch with LCD for up to ten hoursDigital stopwatch with LCD for up to ten hours616-2310Log in per disponibilità1 * 1 ST - 94.10 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Ball 2, borosilicate glass
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Falling tube for falling ball viscometer type CFalling tube for falling ball viscometer type CHAAK002-6968Log in per disponibilità1 * 1 ST - 148.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Sealing kit for falling ball viscometer type CSealing kit for falling ball viscometer type CHAAK799-3001Log in per disponibilità1 * 1 SET - 83.60 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Ball 1, borosilicate glass
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Ball 5, Nickel-Iron
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Ball 6, Nickel-Iron
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Ball set (balls 1 to 6), delivered in a wooden caseBall set (balls 1 to 6), delivered in a wooden caseHAAK800-0182Log in per disponibilità1 * 1 SET - 914.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Ball 3, Nickel-Iron
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.