Labelling tapes, TC291
Laminated tape, TC291, Poliestere, nero/bianco, 9 mm×8 m
Codice catalogo BROTTC-291
Nome del fornitore: BROTHER
Vai a
Product Details & Documents
Laminated black on white polyester tape.
Length: 8,0 m
Specifiche
- Tipo:TC291
- Colore:nero/bianco
- Descrizione:Laminated tape
- Dimensioni:9 mm×8 m
- Materiale:Poliestere