Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample containers, with screw cap
Sample containers, with screw cap
Nome del fornitore:   DELTALAB
Sample containers, with screw cap
Nome del fornitore:  DELTALAB
Certificates
Sample containers, with screw cap
3 varianti
Product Details & Documents
Ultra clear PP containers with PE leak proof screw cap and PS spoon.
  • Graduated in 100 ml increments
  • Frosted panel on side for easy writing
  • Good chemical and temperature resistance
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø est
    Altezza
    Colore tappo
    Versione
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 150 ml
    57 mm
    73 mm
    rosso
    Non sterile
    Bulk
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 450 ST
    1 * 450 ST - SFr. 320.00
    SFr. 320.00
    1 * 450 ST
       SFr. 320.00
  • 150 ml
    57 mm
    73 mm
    rosso
    Non sterile
    Individually wrapped
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 350 ST
    1 * 350 ST - SFr. 312.00
    SFr. 312.00
    1 * 350 ST
       SFr. 312.00
  • 150 ml
    57 mm
    73 mm
    rosso
    Sterile
    Individually wrapped
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 350 ST
    1 * 350 ST - SFr. 380.00
    SFr. 380.00
    1 * 350 ST
       SFr. 380.00