Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, round bottom, with three parallel necks
Nome del fornitore:   NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Flasks, round bottom, with three parallel necks
Nome del fornitore:  NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Certificates
Flasks, round bottom, with three parallel necks
2 varianti
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With white, matt labelling area.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Collo centrale
    Colli laterali
    Disponibilità
    Price
  • 25 ml
    14/23 NS
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 114.00
    SFr. 114.00
    1 * 1 ST
       SFr. 114.00
  • 100 ml
    14/23 NS
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 148.00
    SFr. 148.00
    1 * 1 ST
       SFr. 148.00