Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
Nome del fornitore:   NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Hydrometers
Nome del fornitore:  NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Both hydrometers (aerometers) are designed for the determination of density by the Archimede's principle.
Certifications: DIN 12791
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Divisione
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • NEUB3910-08
    Hydrometer
    Hydrometer
    0,800 − 0,900 g/ml
    0,002 g/ml
    245 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 103.00
    SFr. 103.00
    1 * 1 ST
       SFr. 103.00
  • NEUB3910-09
    Hydrometer
    Hydrometer
    0,900 − 1,000 g/ml
    0,002  g/ml
    245 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 103.00
    SFr. 103.00
    1 * 1 ST
       SFr. 103.00