Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample container, with screw cap
Sample container, with screw cap
Nome del fornitore:   DELTALAB
Sample container, with screw cap
Nome del fornitore:  DELTALAB
Certificates
Sample container, with screw cap
2 varianti
Product Details & Documents
Graduated containers made of PP or PS, with PE caps.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø est
    Altezza
    Colore
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 40 ml
    30 mm
    70 mm
    trasparente
    PS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 72.40
    SFr. 72.40
    1 * 100 ST
       SFr. 72.40
  • 40 ml
    30 mm
    70 mm
    trasparente
    PP, clear
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 800 ST
    1 * 800 ST - SFr. 584.00
    SFr. 584.00
    1 * 800 ST
       SFr. 584.00