Orders LinkContactUsLinkComponent
Petri dishes
Petri dishes
Nome del fornitore:   DELTALAB
Petri dishes
Nome del fornitore:  DELTALAB
Certificates
6 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Versione
    Ø
    Altezza
    Sterilità
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • Vented
    90 mm
    14 mm
    Asettico
    25 bags of 20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 176.00
    SFr. 176.00
    1 * 500 ST
       SFr. 176.00
  • Vented
    90 mm
    14 mm
    Sterili
    25 bags of 20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 194.00
    SFr. 194.00
    1 * 500 ST
       SFr. 194.00
  • Vented, with 2 compartments
    90 mm
    14 mm
    Asettico
    25 bags of 20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 203.00
    SFr. 203.00
    1 * 500 ST
       SFr. 203.00
  • Vented, with 3 compartments
    90 mm
    14 mm
    Asettico
    25 bags of 20
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 161.00
    SFr. 161.00
    1 * 500 ST
       SFr. 161.00
  • Vented
    140 mm
    20 mm
    Asettico
    12 bags of 10
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 165 ST
    1 * 165 ST - SFr. 290.00
    SFr. 290.00
    1 * 165 ST
       SFr. 290.00
  • Vented
    140 mm
    20 mm
    Sterili
    12 bags of 10
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 165 ST
    1 * 165 ST - SFr. 325.00
    SFr. 325.00
    1 * 165 ST
       SFr. 325.00