Test tubes, round bottom
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Informazioni su questo articolo
Tubes are made of borosilicate or soda glass.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
High quality of tubes is reflected in uniformity of wall thickness, diameter and height dimensions.
9 varianti
Product Details & Documents
Tubes are made of borosilicate or soda glass.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
High quality of tubes is reflected in uniformity of wall thickness, diameter and height dimensions.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoProduct Family Options
Soda glass
Informazioni sul prodotto
- CapacitàLunghezzaØ estSpessore pareteØ int.DisponibilitàPrice
Borosilicate glass
Informazioni sul prodotto
- CapacitàLunghezzaØ estSpessore pareteØ int.DisponibilitàPrice
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..