Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample container with screw cap
Nome del fornitore:   DELTALAB
Sample container with screw cap
Nome del fornitore:  DELTALAB
Certificates
Sample container with screw cap
Sample container with screw cap
6 varianti
Product Details & Documents
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
  • With or without label
  • Blue containers are ideal for photosensitive samples
  • Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
 : *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø est
    Altezza
    Tipo
    Colore
    Colore tappo
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • 60 ml
    38 mm
    65 mm
    With white label
    blu
    blu
    Bulk
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 600 ST
    1 * 600 ST - SFr. 242.00
    SFr. 242.00
    1 * 600 ST
       SFr. 242.00
  • 150 ml
    57 mm
    73 mm
    With label
    trasparente
    rosso
    Bulk
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 450 ST
    1 * 450 ST - SFr. 229.00
    SFr. 229.00
    1 * 450 ST
       SFr. 229.00
  • 150 ml
    57 mm
    73 mm
    Sterile R (irradiated)
    trasparente
    rosso
    Individually wrapped
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 350 ST
    1 * 350 ST - SFr. 252.00
    SFr. 252.00
    1 * 350 ST
       SFr. 252.00
  • 150 ml
    57 mm
    73 mm
    Sterile A (aseptic)
    trasparente
    rosso
    Individually wrapped
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 350 ST
    1 * 350 ST - SFr. 116.00
    SFr. 116.00
    1 * 350 ST
       SFr. 116.00
  • 150 ml
    57 mm
    73 mm
    Without label
    trasparente
    rosso
    Bulk
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 450 ST
    1 * 450 ST - SFr. 202.00
    SFr. 202.00
    1 * 450 ST
       SFr. 202.00
  • 216-4052
    Ideal for photosensitive samples
    Ideal for photosensitive samples
    150 ml
    57 mm
    73 mm
    With white label
    blu
    blu
    Bulk
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 450 ST
    1 * 450 ST - SFr. 247.00
    SFr. 247.00
    1 * 450 ST
       SFr. 247.00