Orders LinkContactUsLinkComponent
Tube racks, universal
Tube racks, universal
Nome del fornitore:   DELTALAB
Tube racks, universal
Nome del fornitore:  DELTALAB
Certificates
Tube racks, universal
Tube racks, universal
3 varianti
Product Details & Documents
PP, linkable to other racks.
  • Versatile rack with different capacities on each of the four sides
  • Alpha-numeric matrix on the four sides for better sample location
  • Suitable for freezers and autoclaves
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    N. di fori
    Per provette
    Materiale
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • naturale
    32/32/12/4
    0,5/1,5-2,0/15/50 ml
    PP
    172×50×90 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 177.00
    SFr. 177.00
    1 * 5 ST
       SFr. 177.00
  • rosa
    32/32/12/4
    0,5/1,5-2,0/15/50 ml
    PP
    172×50×90 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 177.00
    SFr. 177.00
    1 * 5 ST
       SFr. 177.00
  • giallo
    32/32/12/4
    0,5/1,5-2,0/15/50 ml
    PP
    172×50×90 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 177.00
    SFr. 177.00
    1 * 5 ST
       SFr. 177.00