Test tubes,with screw thread
Nome del fornitore: DELTALAB
Informazioni su questo articolo
These screw threaded glass tubes are made of borosilicate or soda glass.
- Polypropylene caps are designed for the round bottom tubes
- Aluminium caps are designed for flat bottom tubes
- Resistant to 4000 min⁻¹
Informazioni per l'ordine: Supplied in small quantities per case for a more convenient use in laboratory. Tubes are supplied without caps.
6 varianti
Product Details & Documents
These screw threaded glass tubes are made of borosilicate or soda glass.
- Polypropylene caps are designed for the round bottom tubes
- Aluminium caps are designed for flat bottom tubes
- Resistant to 4000 min⁻¹
Informazioni per l'ordine: Supplied in small quantities per case for a more convenient use in laboratory. Tubes are supplied without caps.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoProduct Family Options
Round bottom
Informazioni sul prodotto
- CapacitàLunghezzaØ estFilettaturaSpessore pareteØ int.DisponibilitàPrice
Flat bottom
Informazioni sul prodotto
- CapacitàLunghezzaØ estFilettaturaSpessore pareteØ int.DisponibilitàPrice
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMaterialeFilettaturaDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMaterialeFilettaturaDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMaterialeFilettaturaDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMaterialeFilettaturaDisponibilitàPrice