Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Buffer solutions, CX-1
pH Buffer solutions, CX-1
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
pH Buffer solutions, CX-1
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
pH Buffer solutions, CX-1
pH Buffer solutions, CX-1
4 varianti
Product Details & Documents
Delivers robust reproducible gradients with the Thermo Scientific™ pH buffer platform that is applicable to a wide range of MAbs and ready to use with existing LC columns and systems, without the need to formulate mobile phases.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Valore pH
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 555-9504
    pH gradient buffer, CX-1, buffer A
    pH gradient buffer, CX-1, buffer A
    5,6
    125 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 125 mL
    1 * 125 mL - SFr. 301.00
    SFr. 301.00
    1 * 125 mL
       SFr. 301.00
  • 555-9509
    pH gradient buffer, CX-1, buffer A
    pH gradient buffer, CX-1, buffer A
    5,6
    250 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - SFr. 483.00
    SFr. 483.00
    1 * 250 mL
       SFr. 483.00
  • 555-9505
    pH gradient buffer, CX-1, buffer B
    pH gradient buffer, CX-1, buffer B
    10,2
    125 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 125 mL
    1 * 125 mL - SFr. 301.00
    SFr. 301.00
    1 * 125 mL
       SFr. 301.00
  • 555-9511
    pH gradient buffer, CX-1, buffer B
    pH gradient buffer, CX-1, buffer B
    10,2
    250 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - SFr. 483.00
    SFr. 483.00
    1 * 250 mL
       SFr. 483.00