Orders LinkContactUsLinkComponent
Crates, nestable
Crates, nestable
bianco, 15000 ml, HDPE, 500×350×140 mm, 470×320×135 mm
Codice catalogo LAMA1776
Nome del fornitore:   LAMAPLAST
Crates, nestable
Codice catalogo LAMA1776
Nome del fornitore:  LAMAPLAST
Crates, nestable
Crates, nestable
bianco, 15000 ml, HDPE, 500×350×140 mm, 470×320×135 mm
Price
SFr. 21.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of white HDPE.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Nestable
With closed bottom and perforated walls are ideal for food use.
Specifiche
  • Esterno L×P×A:
    500×350×140 mm
  • Capacità:
    15000 ml
  • Colore:
    bianco
  • Materiale:
    HDPE
  • Interno LxPxA:
    470×320×135 mm