Pipettatore, Pipet Helper®
Catalog # 613-2940
Supplier: EPPENDORF
Specifications
- Descrizione:Pipet Helper®
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Conf:1
Specifications
About this item
Pipettatore per pipette in vetro e plastica da 0,1 a 100 ml.
- Il bulbo di aspirazione assicura un rapido riempimento della pipetta (fino a 100 ml per volta)
- La leva ergonomica offre un controllo delicato di aspirazione ed erogazione
- Dispensazione a goccia e blow out senza spruzzi
- Sistema antigocciolamento con filtro a membrana idrofoba (3 µm)
- Facile manutenzione e pulizia, completamente autoclavabile
Il leggero Pipet Helper® è lo strumento ideale per gli utenti meno esperti: grazie al design robusto e intuitivo, consente a chiunque di regolare il menisco con precisione. Il gruppo valvola è ottimizzato per garantire un'estrazione semplice dei liquidi, senza esercitare pressione. Lo speciale cono di aspirazione garantisce un saldo insediamento per tutte le pipette di misurazione e volumetriche (in vetro e in plastica).