Drum pumps sets for mineral oils
Codice catalogo LUTZ0205-301
Nome del fornitore: LUTZ PUMPEN
Specifiche
- Velocità del flusso:Max. 85 l/min
- Descrizione:Drum pump set with motor MI 4
- Materiale:Alluminio
- Profondità d'immersione:1000 mm
- Conf:1
- Potenza:500 W
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Ideal for light viscous mineral oil products.
Delivery: Pump set consists of one motor MI 4, pump tube Alu 41-L-SL, hose connenction Alu 1", 2 m PVC fabric hose 1", two hose clips 1", nozzle aluminium, hose connectors brass 1" and drum adapter PP.