Orders LinkContactUsLinkComponent
Hand-held UV light
Hand-held UV light
UV lamp with robust powder-coated metal housing, 45×145 mm, 254/366 nm, 6 W
Codice catalogo KOEHE-1450
Nome del fornitore:   KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Hand-held UV light
Codice catalogo KOEHE-1450
Nome del fornitore:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Hand-held UV light
Hand-held UV light
UV lamp with robust powder-coated metal housing, 45×145 mm, 254/366 nm, 6 W
Price
SFr. 1’310.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    UV lamp with robust powder-coated metal housing, 45×145 mm
  • Prestazioni:
    6 W
  • Lunghezza d'onda:
    254/366 nm