Salinometer
Salinometers, 0 - 10 %, 90 °C, 270 mm
Catalog # ALLA1020CO001/95QP
Supplier: Alla France
Jump to:
Product Details & Documents
Salinometer with a small thermometer on the glass stem.
Specifications
- Descrizione:Salinometers
- Lunghezza:270 mm
- Temperatura di calibrazione:90 °C
- Range di misura:0 - 10 %