Heating tapes
Heating tape with 1,5 m length, 525 W, 1,5 m, 525 W
Codice catalogo WINKWBQ00901500525
Nome del fornitore: WINKLER
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Heating tape with 1,5 m length, 525 W
- Lunghezza:1,5 m
- Prestazioni:525 W