Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers, L50
Density hydrometers, L50
Nome del fornitore:   Amarell
Density hydrometers, L50
Nome del fornitore:  Amarell
Certificates
Density hydrometers, L50
Density hydrometers, L50
5 varianti
Product Details & Documents
Density hydrometers designed with or without verification certificate.
Product Family Options
Hydrometers without verification certificate
Informazioni sul prodotto
  • Modello
    Range di misura
    Divisione
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • L50
    0,700 - 0,750 g/cm³
    0,0005 g/cm³
    335 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • L50
    0,750 - 0,800 g/cm³
    0,0005 g/cm³
    335 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • L50
    0,800 - 0,850 g/cm³
    0,0005 g/cm³
    335 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • L50
    1,150 - 1,200 g/cm³
    0,0005 g/cm³
    335 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • L50
    1,200 - 1,250 g/cm³
    0,0005 g/cm³
    335 mm